Få mere at vide
Ethyl-3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10377594
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10377594 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10377594 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC36523DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(1, 3-thiazol-2-yl)benzoate
CAS 886851-29-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H11NO2S
MDL nummer MFCD09064945
Mængde 1 g
Synonym ethyl 3-1,3-thiazol-2-yl benzoate, benzoic acid,3-2-thiazolyl-, ethyl ester, ethyl 3-thiazol-2-yl benzoate, benzoic acid,3-2-thiazolyl-,ethyl ester
InChI nøgle LHYDRQQHIJUWDE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)C2=NC=CS2
IUPAC navn ethyl-3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 233.285
PubChem CID 24229479
Formel vægt 233.29
Procent renhed 97%