Få mere at vide
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylat, 97+%
Artikelnummer. 11351617
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351617 100 g 100g
11341617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04528.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 611-10-9 | C8H12O3 | 156,181 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-10-9
Molekylær formel C8H12O3
Molekylvægt (g/mol) 156.181
MDL nummer MFCD00001412
InChI nøgle JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
PubChem CID 69136
IUPAC navn ethyl-2-oxocyclopentan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Tæthed 1.079
Kogepunkt 225 °C til 228 °C
Flammepunkt 77 °C (170 °F)
Brydningsindeks 1.452
Mængde 100 g
Beilstein 387787
Formel vægt 156.18
Procent renhed ≥97%