Få mere at vide
Ethyl 2-oxocyclopentantancarboxylat, 95+%
Artikelnummer. 10772115 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772115 25 g Glasflaske 25g
10604672 100 g Glasflaske 100g
10245990 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772115 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173580250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 611-10-9 | C8H12O3 | 156,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-10-9
Molekylær formel C8H12O3
Molekylvægt (g/mol) 156.18
MDL nummer MFCD00001412
InChI nøgle JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69136
IUPAC navn ethyl-2-oxocyclopentan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Navn note tech., 90%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 224,0 °C til 228,0 °C
Flammepunkt 77 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O=)C5H7CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4500 til 1,4540
Mængde 25 g
Beilstein 10, 597
Specifik vægtfylde 1.05
Synonym ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3-3,5%. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 156.18
Procent renhed 95+%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske