Få mere at vide
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 95%
Artikelnummer. 15435838
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435838 25 g 25g
15445838 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59495.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1655-07-8 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat bruges til at fremstille andre kemikalier. For eksempel kan det reagere med 4-methyl-anilin for at få 2-oxo-cyclohexancarboxylsyre p-toluidid. Reaktionen sker med reagens DMAP
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 2-oxocyclohexancarboxylat bruges til at fremstille andre kemikalier. For eksempel kan det reagere med 4-methyl-anilin for at få 2-oxo-cyclohexancarboxylsyre p-toluidid. Reaktionen sker med reagens
DMAP Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1655-07-8
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00001631
InChI nøgle FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
PubChem CID 95543
IUPAC navn ethyl-2-oxocyclohexan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Tæthed 1.064
Kogepunkt 106°C (11 mmHg)
Flammepunkt 96°C (205°F)
Lineær formel (O=)C6H9CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4775
Mængde 25 g
Beilstein 608356
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 170.21
Procent renhed 95%