Få mere at vide
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylat, 95%
Artikelnummer. 10753851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753851 25 g Glasflaske 25g
10060930 5 g Glasflaske 5g
10274910 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118330250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1655-07-8 | C9H14O3 | 170,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1655-07-8
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00001631
InChI nøgle FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
PubChem CID 95543
IUPAC navn ethyl-2-oxocyclohexan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Navn note 98%
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 106,0 °C (11,0 mmHg)
Flammepunkt 85 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O=)C6H9CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4775 til 1,4795
Mængde 25 g
Beilstein 10, IV, 2606
Specifik vægtfylde 1.06
Formel vægt 170.21
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.