Få mere at vide
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 95%
Artikelnummer. 10060930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10060930 5 g Glasflaske 5g
10753851 25 g Glasflaske 25g
10274910 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10060930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118330050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1655-07-8 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1655-07-8
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00001631
InChI nøgle FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
PubChem CID 95543
IUPAC navn ethyl-2-oxocyclohexan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Navn note 98%
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 106.0°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 85°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O=)C6H9CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4775 to 1.4795
Mængde 5 g
Beilstein 10, IV, 2606
Specifik vægtfylde 1.06
Formel vægt 170.21
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.