Få mere at vide
Ethyl 2-nitrobenzoylacetate, 97%
Artikelnummer. 10186397 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10186397 1 g 1g
10789438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10186397 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430040010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52119-39-8 | C11H11NO5 | 237.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52119-39-8
Molekylær formel C11H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 237.21
MDL nummer MFCD03424821
InChI nøgle OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-2-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 2-nitrobenzoylacetate, acmc-1awhb, ethyl 3-2-nitrophenyl-3-oxo-propanoate, ethyl o-nitrobenzoylacetate, ethyl 2-o-nitrobenzoyl acetate, ethyl 2-2-nitrobenzoyl acetate, ethyl 2-o-nitrobenzoyl-acetate, ethyl 2-nitrobenzoyl acetate
PubChem CID 10561837
IUPAC navn ethyl-3-(2-nitrophenyl)-3-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-nitrobenzoylacetate
Smeltepunkt 35.0°C to 36.0°C
Farve Orange til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 237.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske