Få mere at vide
Ethyl 2-nitrobenzoat, 97%
Artikelnummer. 11470431
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470431 100 g 100g
11460431 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470431 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19994.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 610-34-4 | C9H9NO4 | 195,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-34-4
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
MDL nummer MFCD00014696
InChI nøgle CPNMAYYYYSWTIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl o-nitrobenzoate, ethyl nitrobenzoate, benzoic acid, o-nitro-, ethyl ester, benzoic acid, 2-nitro-, ethyl ester, nitrobenzoesaureathylester, acmc-1aul6, 2-nitro-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 69123
IUPAC navn ethyl-2-nitrobenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-nitrobenzoate
Smeltepunkt 26 °C til 30 °C
Kogepunkt 172 °C til 174 °C (18 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 2050729
Merck Index 14,3832
Formel vægt 195.18
Procent renhed 97%