Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-methylacetoacetate |
| Navn note | 95% |
| Smeltepunkt | -45 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0100g/mL |
| Kogepunkt | 187 °C |
| Flammepunkt | 62 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |