Få mere at vide
Ethyl 2-methylacetoacetat, 95%
Artikelnummer. 10286051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10286051 25 g Glasflaske 25g
10337901 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326110250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-14-3 | C7H12O3 | 144,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-14-3
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00009164
InChI nøgle FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 701
IUPAC navn ethyl-2-methyl-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-methylacetoacetate
Navn note 95%
Smeltepunkt -45°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 187°C
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH(CH3)CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4170 to 1.419
Mængde 25 g
Beilstein 03, 679
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formel vægt 144.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske