Få mere at vide
Ethyl 2-methylacetoacetat, 95%
Beskrivelse
Ethyl-2-methylacetoacetat bruges i Japp-Klingemann-reaktionen til at fremstille hydrazoner ud fra beta-ketosyre- og aryldiazoniumsalte. Det bruges som en forløber involveret i syntesen af ethylpyruvat phenylhydrazon via reaktion med benzendiazoniumchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl-2-methylacetoacetat anvendes i Japp-Klingemann-reaktionen til fremstilling af hydrazoner ud fra beta-ketosyre- og aryldiazoniumsalte. Det bruges som en forløber involveret i syntesen af ethylpyruvat phenylhydrazon via reaktion med benzendiazoniumchlorid.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Let blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-methylacetoacetate |
| Smeltepunkt | -45 °C |
| Tæthed | 1.019 |
| Kogepunkt | 185 °C |
| Flammepunkt | 62 °C (143 °F) |
| Lugt | Ester-lignende |
| Brydningsindeks | 1.418 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1071742 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alkohol og æter. Stilleligt blandet med vand. |
| Vis mere |