Få mere at vide
Ethyl 2-methylacetoacetat, 95%
Artikelnummer. 11464723
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464723 25 g 25g
11474723 100 g 100g
11484723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464723 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11629.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-14-3 | C7H12O3 | 144,17 g/mol
Ethyl-2-methylacetoacetat bruges i Japp-Klingemann-reaktionen til at fremstille hydrazoner ud fra beta-ketosyre- og aryldiazoniumsalte. Det bruges som en forløber involveret i syntesen af ethylpyruvat phenylhydrazon via reaktion med benzendiazoniumchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-2-methylacetoacetat anvendes i Japp-Klingemann-reaktionen til fremstilling af hydrazoner ud fra beta-ketosyre- og aryldiazoniumsalte. Det bruges som en forløber involveret i syntesen af ethylpyruvat phenylhydrazon via reaktion med benzendiazoniumchlorid.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Let blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-14-3
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00009164
InChI nøgle FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 701
IUPAC navn ethyl-2-methyl-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-methylacetoacetate
Smeltepunkt -45°C
Tæthed 1.019
Kogepunkt 185°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Lugt Ester-like
Brydningsindeks 1.418
Mængde 25 g
Beilstein 1071742
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and ether. Silghtly miscible with water.
Formel vægt 144.17
Procent renhed 95%