Få mere at vide
Ethyl 2-iodobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11391997
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391997 5 g 5g
11302007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07650.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1829-28-3 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Ethyl-2-iodbenzoat bruges som anti-infektionsmiddel, præventionsmiddel og røntgenkontrastmiddel til diagnostisk radiologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 2-iodbenzoat anvendes som anti
-infektionsmiddel, præventionsmiddel og røntgenkontrastmiddel til diagnostisk radiologi.
Opløselighed Vanskelig at
blande.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1829-28-3
Molekylær formel C9H9IO2
Molekylvægt (g/mol) 276.07
MDL nummer MFCD00051796
InChI nøgle QOUFDDUDXYJWHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0562, ethyl iodobenzoate, ethyl-2-iodobenzoate, ethyl 2-iodanylbenzoate, acmc-1ag98, 2-ethoxycarbonyl iodobenzene, benzoic acid, 2-iodo-,ethyl ester, benzoic acid, 2-iodo-, ethyl ester
PubChem CID 2829347
IUPAC navn ethyl-2-iodbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-iodobenzoate
Kogepunkt 163°C to 165°C (23 mmHg)
Brydningsindeks 1.584
Mængde 5 g
Beilstein 2084297
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 276.08
Procent renhed 98%