Få mere at vide
Ethyl 2-hydroxyisobutyrate, 98%
Artikelnummer. 11485617
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485617 500 g 500g
11465617 25 g 25g
11475617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23592.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-55-7 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-55-7
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00004458
InChI nøgle GFUIDHWFLMPAGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-hydroxyisobutyrate, ethyl 2-hydroxy-2-methylpropionate, ethyl 2-methyllactate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, ethyl ester, ethyl alpha-hydroxyisobutyrate, 2-methyllactic acid ethyl ester, ethyl, a-hydroxyisobutyrate, lactic acid, 2-methyl-, ethyl ester, unii-s1530mcv3x, ethyl-2-hydroxyisobutyrate
PubChem CID 6653
IUPAC navn ethyl-2-hydroxy-2-methylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-hydroxyisobutyrate
Tæthed 0.98
Kogepunkt 149°C to 150°C
Flammepunkt 44°C (111°F)
Brydningsindeks 1.408
Mængde 500 g
FN nummer UN3272
Beilstein 878308
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%