Få mere at vide
Ethyl 2-fluorphenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-fluorophenylacetate |
| Tæthed | 1.101 |
| Kogepunkt | 235 °C |
| Flammepunkt | 85 °C (185 °F) |
| Brydningsindeks | 1.482 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 182.2 |
| Procent renhed | 99% |