Få mere at vide
Ethyl 2-ethylacetoacetat, 95%
Artikelnummer. 15493237
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493237 25 g 25g
15403247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22295.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 607-97-6 | C8H14O3 | 158,197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-97-6
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.197
MDL nummer MFCD00039898
InChI nøgle OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-ethylacetoacetate, ethyl 2-acetylbutyrate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-ethylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl 2-ethyl-3-ketobutyrate, ethyl alpha-ethylacetoacetate, ethyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl .alpha.-acetylbutyrate, ethyl 2-ethyl-3-oxo-butanoate
PubChem CID 79065
IUPAC navn ethyl-2-ethyl-3-oxobutanoat
SMIL CCC(C(=O)C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-ethylacetoacetate
Tæthed 1.009
Kogepunkt 83 °C til 85 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 77 °C (170 °F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 25 g
Beilstein 636286
Formel vægt 158.2
Procent renhed 95%