Få mere at vide
Ethyl 2-ethoxymethylen-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrat, 97%
Artikelnummer. 11465680
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465680 50 g 50g
11455680 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465680 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25927.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 571-55-1 | C9H11F3O4 | 240,178 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 571-55-1
Molekylær formel C9H11F3O4
Molekylvægt (g/mol) 240.178
MDL nummer MFCD02677683
InChI nøgle XNGGOXOLHQANRB-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, e-ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluoro-butyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2e-3-ethoxy-2-2,2,2-trifluoroacetyl prop-2-enoate, 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 6185754
IUPAC navn ethyl (2E)-2-(ethoxymethyliden)-4,4,4-trifluor-3-oxobutanoat
SMIL CCOC=C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Tæthed 1.235
Kogepunkt 80°C to 82°C (1 mmHg)
Flammepunkt 104°C (220°F)
Brydningsindeks 1.429
Mængde 50 g
Formel vægt 240.18
Procent renhed 97%