Få mere at vide
Ethyl 2-cyanoacetoacetate
Artikelnummer. 11390428
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11390428 10 g 10g
11380428 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11390428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043792.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 634-55-9 | C7H9NO3 | 155.15 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til syntese af fluorholdige alkyl-2-cyano-3-oxocarboxylater og også ved synteser af pyrazolo [1, 2-a] pyrazol og pyrazolo [5, 1-b] [1, 3] oxazinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 634-55-9
Molekylær formel C7H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 155.15
MDL nummer MFCD00043487
InChI nøgle NWOKVFOTWMZMHL-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-cyanoacetoacetate, ethyl 2-acetylcyanoacetate, ethyl a-cyanoacetoacetate, ethyl alpha-cyanoacetoacetate, butanoic acid, 2-cyano-3-oxo-, ethyl ester, ethyl2-acetylcyanoacetate, ethyl 2-cyano-3-oxo-butanoate, 2-cyanoacetoacetic acid ethyl ester, 2-cyano-3-oxo-butyric acid ethyl ester, zlchem 939
PubChem CID 136455
ChEBI CHEBI:51924
IUPAC navn ethyl-2-cyano-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)C(C#N)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-cyanoacetoacetate
Mængde 10 g
FN nummer UN3276
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 155.16
Fysisk form Væske