Få mere at vide
Ethyl 2-chlorobenzoate, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-chlorobenzoate |
| Tæthed | 1.194 |
| Kogepunkt | 243°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.524 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2207359 |
| Formel vægt | 184.62 |
| Procent renhed | 98% |