Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-chloroacetoacetate |
| Smeltepunkt | -80°C |
| Farve | Yellow |
| Tæthed | 1.1900g/mL |
| Kogepunkt | 200°C |
| Flammepunkt | 54°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 88% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3COCH(Cl)CO2C2H5 |
| Vis mere |