Få mere at vide
Ethyl-2-chlor-5-pyridylglyoxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439280
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439280 1 g 1g
11449280 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439280 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50157.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 902837-55-2 | Molekylformel: C9H8ClNO3 | Molekylvægt: 213,617 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 902837-55-2
Molekylær formel C9H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 213.617
MDL nummer MFCD07781188
InChI nøgle HRFPVENOVYSKHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloro-3-pyridylglyoxylate, ethyl 2-6-chloropyridin-3-yl-2-oxoacetate, ethyl 2-chloro-5-pyridylglyoxylate, ethyl 6-chloropyridin-3-yl oxo acetate, ethyl6-chloro-3-pyridylglyoxylate, ethyl 6-chloro-3-pyridinyl oxoacetate, 6-chloro-3-pyridylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl 2-6-chloro 3-pyridyl-2-oxoacetate
PubChem CID 42553168
IUPAC navn ethyl-2-(6-chlorpyridin-3-yl)-2-oxoacetat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C1=CN=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloro-5-pyridylglyoxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 213.62
Procent renhed 97%