Få mere at vide
Ethyl-2-chlor-4,4,4-trifluoracetoacetat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026323
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11475926
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22270.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 363-58-6 | C6H6ClF3O3 | 218.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 363-58-6
Molekylær formel C6H6ClF3O3
Molekylvægt (g/mol) 218.56
MDL nummer MFCD00041540
InChI nøgle YVWUNJVPOCYLIM-VKHMYHEASA-N
Synonym ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester, 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, zlchem 1230, acmc-1cs5z, ethyl chlorotrifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-trifluorobutyrate
PubChem CID 2737165
IUPAC navn ethyl-2-chlor-4,4,4-trifluor-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)[C@@H](Cl)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Tæthed 1.39
Kogepunkt 67°C to 71°C (35 mmHg)
Flammepunkt 67°C (153°F)
Brydningsindeks 1.39
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1787023
Formel vægt 218.56
Procent renhed 94%