Få mere at vide
Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoracetoacetat, 94%
Artikelnummer. 11485926
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485926 25 g 25g
11475926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22270.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 363-58-6 | C6H6ClF3O3 | 218,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 363-58-6
Molekylær formel C6H6ClF3O3
Molekylvægt (g/mol) 218.56
MDL nummer MFCD00041540
InChI nøgle YVWUNJVPOCYLIM-VKHMYHEASA-N
Synonym ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester, 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, zlchem 1230, acmc-1cs5z, ethyl chlorotrifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-trifluorobutyrate
PubChem CID 2737165
IUPAC navn ethyl-2-chlor-4,4,4-trifluor-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)[C@@H](Cl)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Tæthed 1.39
Kogepunkt 67 °C til 71 °C (35 mmHg)
Flammepunkt 67 °C (153 °F)
Brydningsindeks 1.39
Mængde 25 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1787023
Formel vægt 218.56
Procent renhed 94%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.