missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetat, TRC

Artikelnummer. 30372006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372006 10 mg
30384786 100 mg
30368813 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE90373810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27143-09-5
Molekylær formel C10H10Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 261.1
Synonym 2-Chloro-2-[[(4-chlorophenyl)amino]imino]acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (4-chlorophenylhydrazono)chloromethylcarboxylate, Ethyl 2-chloro-2-[N'-(4-chlorophenyl)hydrazono]acetate
SMIL CCOC(=O)\C(=N\Nc1ccc(Cl)cc1)\Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10Cl2N2O2/c1-2-16-10(15)9(12)14-13-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,13H,2H2,1H3/b14-9-
Formel vægt 260.0119
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.