Få mere at vide
Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetat, TRC
Artikelnummer. 30384786
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384786 100 mg
30372006 10 mg
30368813 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE903738100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27143-09-5
Molekylær formel C10H10Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 261.1
Synonym 2-Chloro-2-[[(4-chlorophenyl)amino]imino]acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (4-chlorophenylhydrazono)chloromethylcarboxylate, Ethyl 2-chloro-2-[N'-(4-chlorophenyl)hydrazono]acetate
SMIL CCOC(=O)\C(=N\Nc1ccc(Cl)cc1)\Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10Cl2N2O2/c1-2-16-10(15)9(12)14-13-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,13H,2H2,1H3/b14-9-
Formel vægt 260.0119