Få mere at vide
Ethyl 2-Bromopropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Bromopropionate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 179.9786 |