Få mere at vide
Ethyl 2-bromphenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430150
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430150 250 mg 250mg
11440150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50630.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2178-24-7 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2178-24-7
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.1
MDL nummer MFCD00051921
InChI nøgle MZQXAVZPEZUJIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-2-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromophenylacetate, ethyl 2-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, 2-bromo-, ethyl ester, acmc-20al1y, 2-bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl o-bromophenylacetate, ethyl-2-bromophenylacetate, ethyl 2-bromo-phenylacetate, ethyl 2-2-bromophenyl-acetate
PubChem CID 2780092
IUPAC navn ethyl-2-(2-bromphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromophenylacetate
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 243.1
Procent renhed 98%