Få mere at vide
Ethyl 2-bromobenzoate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10761341 25 g Glasflaske 25g
10321574 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10761341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308530250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6091-64-1
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00015443
InChI nøgle BIHHBTVQFPVSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl-2-bromobenzoate, ethyl2-bromobenzoate, ethyl bromobenzoate, ethyl o-bromobenzoate, pubchem3937, brombenzoesaureathylester, acmc-209mn8, ksc493o4r
PubChem CID 80186
IUPAC navn ethyl-2-brombenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromobenzoate
Farve Gul
Tæthed 1.4400g/mL
Kogepunkt 117°C (17.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CO2C2H5
Brydningsindeks 1.5430 to 1.545
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.44
Formel vægt 229.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske