Få mere at vide
Ethyl-2-amino-5-iodbenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471050
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471050 25 g 25g
11481050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25484.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 268568-11-2 | C9H10INO2 | 291.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 268568-11-2
Molekylær formel C9H10INO2
Molekylvægt (g/mol) 291.09
MDL nummer MFCD04038940
InChI nøgle FPCLHSGOJPEKKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl2-amino-5-iodobenzoate, 2-amino-5-iodobenzoic acid ethyl ester, 2-amino-5-iodo-benzoic acid ethyl ester, acmc-1cksm, ethyl 2-amino-5-iodo-benzoate, ethyl 5-iodoanthranilate
PubChem CID 12012179
IUPAC navn ethyl-2-amino-5-iodbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)C=CC(I)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Mængde 25 g
Formel vægt 291.09
Procent renhed ≥98%