Få mere at vide
Ethyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491109
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491109 25 g 25g
15471109 1 g 1g
15481109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64073.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51145-57-4 | Molekylformel: C9H15NO3 | Molekylvægt: 185,223 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51145-57-4
Molekylær formel C9H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 185.223
MDL nummer MFCD00087563
InChI nøgle LQSOVGAUOHMPLK-SOFGYWHQSA-N
PubChem CID 2763877
IUPAC navn ethyl-(2E)-2-(dimethylaminomethyliden)-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)C(=CN(C)C)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Farve Rød
Mængde 25 g
Synonym ethyl 2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl n,n-dimethylaminomethylene acetoacetate, ethyl 2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, ethyl 2e-2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, 2-acetyl-3-dimethylamino-acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, ethyl 2e-2-dimethylaminomethylidene-3-oxobutanoate, ethyl2-acetyl-3-dimethylamino acrylate
Formel vægt 185.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske