Få mere at vide
Ethyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate |
| Farve | Rød |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | ethyl 2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl n,n-dimethylaminomethylene acetoacetate, ethyl 2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, ethyl 2e-2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, 2-acetyl-3-dimethylamino-acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, ethyl 2e-2-dimethylaminomethylidene-3-oxobutanoate, ethyl2-acetyl-3-dimethylamino acrylate |
| Formel vægt | 185.22 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Væske |