Få mere at vide
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069491
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10069491 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10059491 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10069491 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04027EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Chemical Identifiers
CAS 36983-36-5
Molekylær formel C10H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 226.246
MDL nummer MFCD00126316
InChI nøgle GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2799459
IUPAC navn ethyl-2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2, 4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 226.25
Procent renhed 90%