Få mere at vide
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2, 4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate |
| CAS min % | 90.0 |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 226.25 |
| Procent renhed | 90% |