Få mere at vide
Ethyl 2-(3-Formyl-4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(3-Formyl-4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO4S/c1-3-19-14(18)12-8(2)15-13(20-12)9-4-5-11(17)10(6-9)7-16/h4-7,17H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 291.0565 |