Få mere at vide
Ethyl 2-(3,4-dichlorphenyl)-2-oxoacetat, teknisk, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10179412
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10179412 250 mg 250mg
10692105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10179412 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB07805CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 34966-52-4
Molekylær formel C10H8Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 247.07
MDL nummer MFCD01934864
InChI nøgle NWUGRKGSCYOUFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,4-dichlorophenylglyoxylate, ethyl 3,4-dichlorobenzoylformate, ethyl 2-3,4-dichlorophenyl-2-oxoacetate, 3,4-dichlorophenyl glyoxylic acid ethyl ester, ksc495i0f, ethyl 3,4-dichlorophenyl oxo acetate, ethyl 2-3,4-dichlorophenyl-2-oxoethanoate, 3,4-dichlorophenyl oxoacetic acid ethyl ester, 3,4-dichloro-oxo-benzeneacetic acid ethyl ester, 3,4-dichloro-phenyl-oxo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2736412
IUPAC navn ethyl-2-(3,4-dichlorphenyl)-2-oxoacetat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(3, 4-dichlorophenyl)-2-oxoacetate
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 247.08
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk