Få mere at vide
Ethyl 1-naphthoate, 97%
Artikelnummer. 11372037
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372037 10 g 10g
11382037 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07760.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3007-97-4 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3007-97-4
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.237
MDL nummer MFCD00016805
InChI nøgle XCTLDQQOHIEUCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-naphthoate, ethyl alpha-naphthoate, 1-naphthoic acid, ethyl ester, ethyl alfa-naphthoate, 1-naphthalenecarboxylic acid, ethyl ester, 1-naphthoic acid ethyl ester, naphthalene-1-carboxylic acid ethyl ester, ethyl naphthalenecarboxylate, ethyl a-naphthoate, ethylalpha-naphthoate
PubChem CID 76364
IUPAC navn ethylnaphthalen-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-naphthoate
Tæthed 1.11
Kogepunkt 308°C to 310°C
Brydningsindeks 1.593
Mængde 10 g
Beilstein 2047857
Formel vægt 200.24
Procent renhed 97%