Få mere at vide
Ethoxzolamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428776
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428776 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428776 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1480
MedChemExpress Ethoxzolamide is a carbonic anhydrase inhibitor with Ki of 1 nM.
Ethoxzolamide is a carbonic anhydrase inhibitor with Ki of 1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxzolamide
CAS 452-35-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10N2O3S2
Mængde 100 mg
Synonym Redupresin L-643786 PNU-4191
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.12 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=S(C1=NC2=CC=C(OCC)C=C2S1)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 258.32
Formel vægt 258.32
Procent renhed 98.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation