Få mere at vide
(Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 98+%
Artikelnummer. 11455343
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455343 10 g 10g
11465343 50 g 50g
11475343 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12896.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1099-45-2 | C22H21O2P | 348.38 g/mol
(Ethoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran bruges som Wittig-reagens i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af indol fra o-nitrobenzaldehyder, coumariner fra o-hydroxyacetophenon. Det virker som en hæmmer og hæmmer aktiviteten af kolinesterase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Ethoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran bruges som Wittig-reagens i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af indol fra o-nitrobenzaldehyder, coumariner fra o-hydroxyacetophenon. Det virker som en hæmmer og hæmmer aktiviteten af kolinesterase.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1099-45-2
Molekylær formel C22H21O2P
Molekylvægt (g/mol) 348.38
MDL nummer MFCD00009183
InChI nøgle IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
PubChem CID 70670
IUPAC navn ethyl-2-(triphenyl-$1^{5}-phosphanyliden)acetat
SMIL CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Smeltepunkt 126°C to 130°C
Mængde 10 g
Beilstein 754639
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 348.38
Procent renhed ≥98%