Få mere at vide
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide, 98+%
Artikelnummer. 11467817
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467817 100 g 100g
11457817 25 g 25g
11477817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16347.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1530-45-6 | C22H22BrO2P | 429.29 g/mol
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1530-45-6
Molekylær formel C22H22BrO2P
Molekylvægt (g/mol) 429.29
MDL nummer MFCD00011835
InChI nøgle VJVZPTPOYCJFNI-UHFFFAOYSA-M
Synonym carbethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, ethoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbethoxymethylenetriphenylphosphonium bromide, ethoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, carbethoxymethyl-triphenyl-phosphonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, carboethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, ethoxycarbonylmethyl triphenyl-, bromide
PubChem CID 73731
SMIL [Br-].CCOC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt ∼150°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 3581273
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
IUPAC navn (2-ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphaniumbromid
Formel vægt 429.3
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbethoxymethyl triphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbethoxymethyl triphenylphosphonium bromide