Få mere at vide
Ethoxyacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11451237
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451237 100 g 100g
11441237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24194.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 627-03-2 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Ethoxyeddikesyre bruges til at evaluere toksicitet i embryonale stamcelletest hos mus. Det finder anvendelse som en biomarkør for eksponering for alkylsubstituerede ethylenglycoler og andre alifatiske ethere. Det bruges som en forløber til fremstilling af ethoxy-eddikesyre-ethoxymethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethoxyeddikesyre bruges til at evaluere toksicitet i embryonale stamcelletest i mus. Det finder anvendelse som en biomarkør for eksponering for alkylsubstituerede ethylenglycoler og andre alifatiske ethere. Det bruges som en forløber til fremstilling af ethoxy-eddikesyre-ethoxymethylester.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-03-2
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.105
MDL nummer MFCD00004310
InChI nøgle YZGQDNOIGFBYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxyacetic acid, acetic acid, ethoxy, ethoxy acetic acid, acetic acid, 2-ethoxy, ethoxy-acetic acid, unii-467vw095bx, o-ethylglycolic acid, ccris 7194, 2-ethoxy-acetic acid, dsstox_cid_11294
PubChem CID 12301
IUPAC navn 2-ethoxyeddikesyre
SMIL CCOCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxyacetic acid
Tæthed 1.102
Kogepunkt 207°C
Flammepunkt 97°C (206°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.419
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1743037
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 104.11
Procent renhed 98%