Få mere at vide
Ether, ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518564 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15518564 1 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 15518564 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 925902
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrente opløsningsmidler og salte udviklet til organiske restekstraktions-/koncentreringsprocedurer
    Til brug i gaskromatografi (GC), analyse af organiske rester; Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ether
CAS 60-29-7
Flammepunkt −45°C(−113°F)
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C4H10O
MDL nummer MFCD00011646
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 1L = 0.71kg
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥99.0%
Grad ULTRA RESI-ANALYZED