Få mere at vide
Ethanol absolut≥ 99,5 %, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15156996
Ethanol absolut≥ 99,5 %, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15156996 Shop alle J.T.Baker produkter
2.5 L
:
2.5 L
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15156996
Brand: JT Baker 8029.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Til UV-spektrofotometri
  • Ultraviolet absorption (1,00 cm bane vs vand; kurve glat gennem det angivne område uden spidse urenheder):
    • ved maks. 210 nm. 1.00
    • ved max 220 nm. 0,50
    • ved max 230 nm. 0,20
    • ved maks. 250 nm. 0,05
    • ved maks. 270-400 nm. 0,01
Tekniske data
CAS 64-17-5
Mængde 2.5 L
Analyseprocentområde min. 99.5%
Rester efter fordampning max. 0.001%
Molekylær formel C2H6O
MDL nummer MFCD00003568
Vand max. 0.2%
Synonym Ethyl alcohol
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Produkttitel
Ethanol absolut≥ 99,5 %, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™ >