Få mere at vide
Ethanol Absolut, 99,5%, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528464 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
6 x 500 mL
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
500ml
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15528464
Brand: JT Baker 8029.0500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Til brug i ultraviolet spektrofotometri med en minimumsanalyse på 99,5 %.
BAGER ANALYZED™ reagenser er en kvalitet af højkvalitetskemikalier til laboratoriebrug og specialiseret industriel brug. Hver BAGER ANALYZED™ Reagensetiketten giver en faktisk lotanalyse som garanti for renhed og konsistens. Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol, Absolute
Smeltepunkt −114.1°C
Absorbans Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.50 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.05 at 250nm, Max. 0.01 at 270-400nm
CAS 64-17-5
Farve Farveløs
Tæthed 0.79g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 78.2°C to 78.5°C
Mængde 6 x 500 mL
Eksplosionsgrænse Lower: 3.3 - 3.7 Vol %, Upper: 19 Vol %
Flammepunkt 12°C
Lugt Alcohol
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Max. 0.001%
Molekylær formel C2H6O
Damptryk 5.85 kPa at 20°C
Viskositet 1.082 - 2.247 mm2/s
Vand Max. 0.2%
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Procent renhed Min. 99.5%