Få mere at vide
Ethandiol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10395700 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10395700 500 mL HDPE plastikflaske 500ml
10122000 1 L Ravgul glasflaske 1 L
10274430 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10346420 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10000130 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10395700 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0350/PB08
 Begrænset vare
På lager
C2H6O2, CAS-nummer-107-21-1, ethylenalkohol, glykolalkohol, 2-hydroxyethanol, 1,2-ethanediol, glycol, fridex, monoethylenglycol, tescol, 1,2-dihydroxyethan, ethylenglycol, 2,5L, 196 grader. C, CHEBI:30742, Farveløs, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethan-1,2-diol, -13 grader. C, 2885 | CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
C2H6O2, CAS-nummer-107-21-1, ethylenalkohol, glycolalkohol, 2-hydroxyethanol, 1,2-ethandiol, glycol, fridex, monoethylenglycol, tescol, 1,2-dihydroxyethan, ethylenglycol, 2,5L, 196 BI: 302 grader, 196 grader, 196 grader. 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethan-1,2-diol, -13 grader C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer 2885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Smeltepunkt -13°C
Farve Farveløs
pH 5.5 to 7.5
Kogepunkt 196°C
Emballage HDPE plastikflaske
Mængde 500 mL
Dampdensitet 2.14
Formel vægt 62.06g/mol
Damptryk 0.12mmHg at 20°C
Fysisk form Viskøs væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge