Beskrivelse
C2H6O2, CAS-nummer-107-21-1, 1,2-ethandiol, ethylenalkohol, ethylenglycol, 1,2-dihydroxyethan, 2-hydroxyethanol, monoethylenglycol, glycolalkohol, glycol, tescol, fridex, 2,5L, 196 BI C, 196 grader, farveløs: 30 grader, 7 grader. 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethan-1,2-diol, -13 grader C, 2885
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -13 °C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 5,5 til 7,5 |
| Kogepunkt | 196 °C |
| Emballage | Plastbeholder |
| Mængde | 25 L |
| Dampdensitet | 2.14 |
| Formel vægt | 62,06 g/mol |
| Damptryk | 0,12 mmHg ved 20 °C |
| Fysisk form | Viskøs væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethylene glycol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge