Få mere at vide
Ethandiol, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10335800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10335800 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
10040160 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10284430 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10754371 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10335800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0352/08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
C2H6O2, CAS-nummer-107-21-1, 1,2-ethandiol, ethylenalkohol, ethylenglycol, 1,2-dihydroxyethan, 2-hydroxyethanol, monoethylenglycol, glycolalkohol, glycol, tescol, fridex, 2,5L, 196 BI C, 196 grader, farveløs: 30 grader, 7 grader. 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethan-1,2-diol, -13 grader C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer 2885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Smeltepunkt -13 °C
Farve Farveløs
pH 5,5 til 7,5
Kogepunkt 196 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 500 mL
Dampdensitet 2.14
Formel vægt 62,06 g/mol
Damptryk 0,12 mmHg ved 20 °C
Fysisk form Viskøs væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge