Få mere at vide
Ethakrynsyre
Beskrivelse
Ethakrynsyre bruges til at hæmme symporten af natrium, kalium og chlorid, primært i Henles ascenderende lem, men også i de proximale og distale tubuli. Denne farmakologiske virkning resulterer i udskillelse af disse ioner, øget urinudskillelse og reduktion af ekstracellulær væske. Denne forbindelse er klassificeret som et loop- eller højloftsdiuretikum.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Ethakrynsyre bruges til at hæmme symportation af natrium, kalium og chlorid, primært i Henles opadgående lem, men også i de proximale og distale tubuli. Denne farmakologiske virkning resulterer i udskillelse af disse ioner, i
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethacrynic acid |
| CAS | 58-54-8 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C13H12Cl2O4 |
| MDL nummer | MFCD00056693 |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 14,3717 |
| Synonym | ethacrynic acid, etacrynic acid, ethacrynate, etacrinic acid, hydromedin, edecrin, crinuryl, edecril, edecrina, endecril |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, kloroform, ether, ammoniak, carbonater og methanol. Uopløselig i vand. |
| InChI nøgle | AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |