Få mere at vide
Ethacrynic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethacrynic Acid-d5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,3D2 |