Få mere at vide
Etebenecid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468526
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468526 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468526 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0939
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Etebenecid is a uricosuric agents, lower uric acid levels in the body by increasing the elimination of uric acid by the kidneys, also inhibits penicillin tubular secretion.
Etebenecid is a uricosuric agents, lower uric acid levels in the body by increasing the elimination of uric acid by the kidneys, also inhibits penicillin tubular secretion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etebenecid
CAS 1213-06-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15NO4S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (971.59 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(S(=O)(N(CC)CC)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 257.31
Formel vægt 257.31
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism