Få mere at vide
Estriol, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200099015
Encompass_Preferred
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. 16432126
Brand: Medchem Express HYB0412500mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Estriol is an antagonist of the G-protein coupled estrogen receptor in estrogen receptor-negative breast cancer cells.
Estriol is an antagonist of the G-protein coupled estrogen receptor in estrogen receptor-negative breast cancer cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estriol
CAS 50-27-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H24O3
Mængde 500 mg
Synonym Oestriol
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (866.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL C[C@@]1([C@H]2O)[C@](C[C@H]2O)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Molekylvægt (g/mol) 288.38
Formel vægt 288.38
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.